Acide 4-(trifluorométhyl)cinnamique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
T2499-1G T2499-25G T2499-5G
TCIAT2499-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAT2499-1G TCIAT2499-25G TCIAT2499-5G
Acide 4-(trifluorométhyl)cinnamique ≥98.0% (par GC)
Acide 4-(trifluorométhyl)cinnamique
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002696
Numéro CAS: 16642-92-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1a83b9fb1777b29cb28ce9137b5dcc4e1c8e49a&vid=c1a83b9fb1777b29cb28ce9137b5dcc4e1c8e49a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité