Acide 4-bromocinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1690-25G B1690-5G
TCIAB1690-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAB1690-25G TCIAB1690-5G
Acide 4-bromocinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-bromocinnamique
Formule: C₉H₇BrO₂
MW: 227,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004394
Numéro CAS: 1200-07-3
EINECS: 214-850-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7c8e4e34e267c38e8e68d267c1e3de64e1b9872&vid=b7c8e4e34e267c38e8e68d267c1e3de64e1b9872&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Pyridine almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité