Acide 4-chlorocinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)acrylic acid
C0149-25G C0149-500G
TCIAC0149-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC0149-25G TCIAC0149-500G
Acide 4-chlorocinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-chlorocinnamique
Formule: C₉H₇ClO₂
MW: 182,61 g/mol
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 252…254 °C
Numéro MDL: MFCD00004396
Numéro CAS: 1615-02-7
EINECS: 216-564-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a43b81efbe516bafc0a1d4148dc13c47b9873abb&vid=615eede5c0d33da0c45b93b9d474f07225d09909&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité