trans-4-Methoxycinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-O-Methyl-p-coumaric Acid, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid
M0576-25G M0576-100G
TCIAM0576-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAM0576-25G TCIAM0576-100G
trans-4-Methoxycinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-4-Methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004398
Numéro CAS: 943-89-5
EINECS: 213-405-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43c48df52f2bffb481ca59e9f705950754e4472b&vid=9033cfdf933b57b38bda633e02e6f02258b68573&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Mesomorphic range 168.0 to 193.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité