Triisopropylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1533-100ML T1533-25ML T1533-5ML
TCIAT1533-100MLEA 73.7 EUR InStock
TCIAT1533-100ML TCIAT1533-25ML TCIAT1533-5ML
Triisopropylsilane ≥98.0% (par GC)
Triisopropylsilane
Formule: C₉H₂₂Si
Point d'ébullition: 166°C
Densité: 0,7734 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00009657
Numéro CAS: 6485-79-6
EINECS: 464-880-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=476a2193bc8767e9dbe4c499f615b0630f878d01&vid=476a2193bc8767e9dbe4c499f615b0630f878d01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité