Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tribromoéthylène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T0794-25G T0794-250G
TCIAT0794-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAT0794-25G TCIAT0794-250G
Tribromoéthylène ≥97.0% (par GC)
Tribromoéthylène


Formule: C₂HBr₃
Point d'ébullition: 163°C
Numéro MDL: MFCD00039164
Numéro CAS: 598-16-3
EINECS: 209-920-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c2b2c91412c61982761ff2a0a4946b9f440d57c&vid=5c2b2c91412c61982761ff2a0a4946b9f440d57c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité