Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tridécylcyclohexane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0767-25ML T0767-5ML
TCIAT0767-25MLEA 202 EUR InStock
TCIAT0767-25ML TCIAT0767-5ML
Tridécylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
Tridécylcyclohexane


Formule: C₁₉H₃₈
Point d'ébullition: 346°C
Point de fusion: 18.5 °C
Densité: 0,8239 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00045507
Numéro CAS: 6006-33-3
EINECS: 227-854-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e420b61a57233c5d829b3eb24a2bcfb9ddc405f&vid=2522b043070885832f559a73d9e5ad08fbe0d005&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité