Triéthylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0662-250ML T0662-25ML
TCIAT0662-250MLEA 138 EUR InStock
TCIAT0662-250ML TCIAT0662-25ML
Triéthylsilane ≥98.0% (par GC)
Triéthylsilane
Formule: C₆H₁₆Si
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: –156.9 °C
Densité: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –3°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009018
Numéro CAS: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc8965241e5ae4a2663c9fae8190fd4b27c2171&vid=4bc8965241e5ae4a2663c9fae8190fd4b27c2171&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité