Triphénylphosphine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T0519-25G T0519-500G T0519-100G
TCIAT0519-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAT0519-25G TCIAT0519-500G TCIAT0519-100G
Triphénylphosphine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Triphénylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅P
Point d'ébullition: 260°C
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003043
Numéro CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 14,09743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebe0c3e17ddb3c6f12093e1915d0d56d67894eb&vid=aebe0c3e17ddb3c6f12093e1915d0d56d67894eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 80.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité