Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Xylose ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAX0020-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAX0020-1G
DL-Xylose ≥98.0% (par GC)
DL-Xylose


Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00198055
Numéro CAS: 25990-60-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/81/28997381.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (C=10,water+ammonia water (2+3)0.4ml)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité