Cobalt ≥99.8% (base métaux), nanopoudre APS 25-30 nm
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
46347.14EA 488 EUR InStock
46347.14 46347.06
Cobalt ≥99.8% (base métaux), nanopoudre APS 25-30 nm
Cobalt
Formule: Co
MW: 58,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité