Palladium ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.4 mm (0.0159 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
46327.G1 46327.G5
46327.G1EA 580 EUR InStock
46327.G1 46327.G5
Palladium ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.4 mm (0.0159 in)
Palladium
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité