Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fullerene C70 ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB1694-100MGEA 179 EUR InStock
TCIAB1694-100MG
Fullerene C70 ≥98.0% (par HPLC)
Fullerene C70


Formule: C₇₀
MW: 840,77 g/mol
Point de fusion: > 280 °C
Numéro MDL: MFCD00282904
Numéro CAS: 115383-22-7
ADR: 4.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/50/28933450.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité