Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore ≥98.0% (P)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
B0527-100ML B0527-25ML B0527-500ML
TCIAB0527-100MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAB0527-100ML TCIAB0527-25ML TCIAB0527-500ML
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore ≥98.0% (P)
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore
Formule: C₄H₁₀BF₃O
MW: 141,93 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point de fusion: -60°C
Densité: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013194
Numéro CAS: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
ONU: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 14,01350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2df9dc2b5e23c29a62aa481370f8268ccc3f615&vid=b2df9dc2b5e23c29a62aa481370f8268ccc3f615&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Gravimetric Method) 98.0 to 102.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité