cis-Platine
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Platinol, cis-Diaminodichloroplatinum(II), cis-Diamminedichloroplatinum (II), cis-Dichlorodiammine platinum(II), Cisplatin, cis-Diamineplatinum(II) dichloride
D3371-1G D3371-100MG
TCIAD3371-1GEA 215 EUR InStock
TCIAD3371-1G TCIAD3371-100MG
cis-Platine
cis-Platine
Formule: H₆Cl₂N₂Pt
MW: 300,05 g/mol
Point de fusion: 270°C
Densité: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011623
Numéro CAS: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
ONU: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=302db6fac7fb4af592838f6375af8fe64dcba2c6&vid=302db6fac7fb4af592838f6375af8fe64dcba2c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 8.90 to 9.80 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité