(±)-Acide 2-bromobutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B0564-25G B0564-500G
TCIAB0564-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB0564-25G TCIAB0564-500G
(±)-Acide 2-bromobutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-Acide 2-bromobutyrique
Formule: H₃CCH₂BrCHCOOH
MW: 167 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4°C
Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004216
Numéro CAS: 80-58-0
EINECS: 201-294-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01413
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a84cc1aa7db48cee0d9bf46994f237c180631bbb&vid=a84cc1aa7db48cee0d9bf46994f237c180631bbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité