(±)-2,3-Dibromo-1-propanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Dibromo-1-propanol, Glycerol alpha,beta-Dibromohydrin, alpha,beta-Dibromohydrin
D0204-25G D0204-500G
TCIAD0204-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0204-25G TCIAD0204-500G
(±)-2,3-Dibromo-1-propanol ≥95.0% (par GC)
(±)-2,3-Dibromo-1-propanol
Formule: HOCH₂BrCHCH₂Br
MW: 217,89 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Point de fusion: 8 °C
Densité: 2,1682 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00004699
Numéro CAS: 96-13-9
EINECS: 202-480-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fe83d0694b943e8251e00aef964b2f3e3d491ed&vid=0fe83d0694b943e8251e00aef964b2f3e3d491ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité