(±)-Acide 2-chlorobutyrique ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0146-25ML C0146-5ML
TCIAC0146-25MLEA 293 EUR InStock
TCIAC0146-25ML TCIAC0146-5ML
(±)-Acide 2-chlorobutyrique ≥90.0% (par GC)
(±)-Acide 2-chlorobutyrique
Formule: C₄H₇ClO₂
MW: 122,55 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point de fusion: 37 °C
Densité: 1,1972 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112°C
Numéro MDL: MFCD00021697
Numéro CAS: 4170-24-5
EINECS: 224-029-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ead3a8fa57b0821b84a8fc5e6d0da68449390ecf&vid=ead3a8fa57b0821b84a8fc5e6d0da68449390ecf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité