DL-Méthionine
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: (±)-MéthionineH-DL-Met-OH
RC-071EA 320 EUR InStock
RC-071 RC-070
DL-Méthionine
DL-Méthionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Point de fusion: ∼136 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00063096
Numéro CAS: 59-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité