DL-Méthionine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: (±)-MéthionineH-DL-Met-OH
TCIAM0463-500GEA 84.7 EUR InStock
TCIAM0463-500G TCIAM0463-25G
DL-Méthionine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
DL-Méthionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Point de fusion: ∼136 °C
Numéro MDL: MFCD00063096
Numéro CAS: 59-51-8
Merck Index: 13,06004
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/01/28973901.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité