Acide DL-malique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Acide (±)-malique
TCIAM0020-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0020-25G TCIAM0020-500G
Acide DL-malique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide DL-malique
Formule: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134,09 g/mol
Point de fusion: 131…132 °C
Numéro MDL: MFCD00064212
Numéro CAS: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 14,05707
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/81/28973281.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 129.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité