(±)-Acide mercaptosuccinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0064-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAM0064-25G TCIAM0064-100G TCIAM0064-500G
(±)-Acide mercaptosuccinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(±)-Acide mercaptosuccinique
Formule: C₄H₆O₄S
MW: 150,16 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Numéro MDL: MFCD00004860
Numéro CAS: 70-49-5
Merck Index: 12,09479
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/35/28973335.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 155.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité