Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-3-Amino-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAA0628-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA0628-25G
(±)-3-Amino-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-3-Amino-1,2-propanediol


Formule: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Point d'éclair: 155°C
Numéro MDL: MFCD00008140
Numéro CAS: 616-30-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/43/28928043.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité