(±)-2-Tridécanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Tridecanol, (±)-2-Hydroxy tridecane
T0633-25G T0633-5G
TCIAT0633-25GEA 1130 EUR InStock
TCIAT0633-25G TCIAT0633-5G
(±)-2-Tridécanol ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Tridécanol
Formule: C₁₃H₂₈O
MW: 200,36 g/mol
Point d'ébullition: 265°C
Point de fusion: 23 °C
Densité: 0,8215 g/cm³ (34 °C)
Numéro MDL: MFCD00037601
Numéro CAS: 1653-31-2
EINECS: 216-723-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa42373e68e1cda3d7a0604d79bee70bce208bdb&vid=aa42373e68e1cda3d7a0604d79bee70bce208bdb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité