(±)-1,2-Butanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Dihydroxybutane, (±)-1,2-Butylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy butane, 1,2-Butylene glycol, Butane-1,2-diol, 1,2-Butanediol
B0804-500G B0804-25G
TCIAB0804-500GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB0804-500G TCIAB0804-25G
(±)-1,2-Butanediol ≥98.0% (par GC)
(±)-1,2-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1,0189 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00004570
Numéro CAS: 584-03-2
EINECS: 209-527-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dff144a2140af5c179af439cbf9b0908458d42b&vid=7dff144a2140af5c179af439cbf9b0908458d42b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité