(±)-1,2-Décanediol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (±)-1,2-Dihydroxy decane, Decane-1,2-diol, 1,2-Decanediol, 1,2-Dihydroxydecane
D2720-25G D2720-100G
TCIAD2720-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD2720-25G TCIAD2720-100G
(±)-1,2-Décanediol ≥99.0% (par GC)
(±)-1,2-Décanediol
Formule: C₁₀H₂₂O₂
MW: 174,28 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00010739
Numéro CAS: 1119-86-4
EINECS: 214-288-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a58bf929f446c50fc0d1b38a2ae0ea752426e151&vid=a58bf929f446c50fc0d1b38a2ae0ea752426e151&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité