(±)-1,2-Dodécanediol ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (±)-1,2-Dihydroxy dodecane, 1,2-Dihydroxydodecane, 1,2-Dodecanediol
D1861-25G D1861-500G
TCIAD1861-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD1861-25G TCIAD1861-500G
(±)-1,2-Dodécanediol ≥93.0% (par GC)
(±)-1,2-Dodécanediol
Formule: C₁₂H₂₆O₂
MW: 202,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004726
Numéro CAS: 1119-87-5
EINECS: 214-289-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dd5b9b2ce657c89540a9a13a45e328ea93f9d75&vid=3dd5b9b2ce657c89540a9a13a45e328ea93f9d75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité