DL-Norvaline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: H-DL-Nva-OH(±)-Norvaline
TCIAN0304-25GEA 22 EUR InStock
TCIAN0304-25G
DL-Norvaline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Norvaline
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00064420
Numéro CAS: 760-78-1
Merck Index: 14,06716
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/82/28989382.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité