(±)-3,7-Diméthyl-3-octanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrahydrolinalool, 3,7-Dimethyloctan-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-octanol
T0991-25ML T0991-500ML
TCIAT0991-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0991-25ML TCIAT0991-500ML
(±)-3,7-Diméthyl-3-octanol ≥98.0% (par GC)
(±)-3,7-Diméthyl-3-octanol
Formule: C₁₀H₂₂O
MW: 158,28 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Densité: 0,828 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00004482
Numéro CAS: 78-69-3
EINECS: 201-133-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c765110eda67c5ab0a63c14ad49caa45bd1f6e9&vid=2c765110eda67c5ab0a63c14ad49caa45bd1f6e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité