(±)-2-Méthyl-2,4-pentanediol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0384-25ML M0384-500ML
TCIAM0384-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0384-25ML TCIAM0384-500ML
(±)-2-Méthyl-2,4-pentanediol ≥99.0% (par GC)
(±)-2-Méthyl-2,4-pentanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
Point d'ébullition: 197°C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004547
Numéro CAS: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 14,04710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1d34a2d6761f83261d02e821e3e636713b7f713&vid=d1d34a2d6761f83261d02e821e3e636713b7f713&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité