(±)-Acide 2-phénylbutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-2-Phenylbutanoic acid, 2-Phenylbutanoic acid
P0164-25G P0164-500G
TCIAP0164-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAP0164-25G TCIAP0164-500G
(±)-Acide 2-phénylbutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-Acide 2-phénylbutyrique
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 272°C
Point de fusion: 39…42 °C
Numéro MDL: MFCD00002667
Numéro CAS: 90-27-7
EINECS: 201-982-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83cd335305fefe69a723157abddfd4c1c62edf56&vid=83cd335305fefe69a723157abddfd4c1c62edf56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité