DL-m-Tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0787-1G T0787-5G
TCIAT0787-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT0787-1G TCIAT0787-5G
DL-m-Tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
DL-m-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 283 °C
Densité: 1,456 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002597
Numéro CAS: 775-06-4
EINECS: 212-270-9
Merck Index: 14,09839
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0bd093681a75cf25f0b7ddc4c8dbfe8b21c41a2&vid=d0bd093681a75cf25f0b7ddc4c8dbfe8b21c41a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité