(±)-Acide phénylsuccinique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P0155-25G P0155-500G
TCIAP0155-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP0155-25G TCIAP0155-500G
(±)-Acide phénylsuccinique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(±)-Acide phénylsuccinique
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 167…169 °C
Numéro MDL: MFCD00004256
Numéro CAS: 635-51-8
EINECS: 211-238-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad79865bc2fa4a49b7cbf85a8d6adb5a97f4ea7b&vid=ad79865bc2fa4a49b7cbf85a8d6adb5a97f4ea7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité