(±)-1-Octène-3-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
O0159-25ML O0159-100ML
TCIAO0159-25MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAO0159-25ML TCIAO0159-100ML
(±)-1-Octène-3-ol ≥98.0% (par GC)
(±)-1-Octène-3-ol
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: –49 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004589
Numéro CAS: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf21efc73d03cd1c823e1fd8ab401b19c8a7363c&vid=bf21efc73d03cd1c823e1fd8ab401b19c8a7363c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité