(±)-1-Heptyne-3-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hept-1-yn-3-ol
H0455-1ML H0455-5ML
TCIAH0455-1MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0455-1ML TCIAH0455-5ML
(±)-1-Heptyne-3-ol ≥97.0% (par GC)
(±)-1-Heptyne-3-ol
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 73°C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041597
Numéro CAS: 7383-19-9
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e45b1dca863b07b84c5401fc06f4f0a2e419af8b&vid=e45b1dca863b07b84c5401fc06f4f0a2e419af8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité