(±)-1-Hexyne-3-ol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0141-25ML H0141-5ML
TCIAH0141-25MLEA 141 EUR InStock
TCIAH0141-25ML TCIAH0141-5ML
(±)-1-Hexyne-3-ol ≥95.0% (par GC)
(±)-1-Hexyne-3-ol
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00014408
Numéro CAS: 105-31-7
EINECS: 203-286-7
ONU: 2929
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f413e206507c452a4e75b827c61ffb1f9987d0b&vid=8f413e206507c452a4e75b827c61ffb1f9987d0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité