(±)-1-Octyne-3-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Oct-1-yn-3-ol
O0196-25ML O0196-250ML
TCIAO0196-25MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAO0196-25ML TCIAO0196-250ML
(±)-1-Octyne-3-ol ≥98.0% (par GC)
(±)-1-Octyne-3-ol
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00004588
Numéro CAS: 818-72-4
EINECS: 212-455-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0624dac1a06169803189f9f9b23953807281037f&vid=0624dac1a06169803189f9f9b23953807281037f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité