(±)-α-Méthylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DL-1-Phenylethylamine, (±)-1-Phenylethylamine, (±)-α-Phenylethylamine
M0165-25ML M0165-500ML M0165-100ML
TCIAM0165-25MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAM0165-25ML TCIAM0165-500ML TCIAM0165-100ML
(±)-α-Méthylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-α-Méthylbenzylamine
Formule: C₆H₅CH(NH₂)CH₃
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Point de fusion: –65 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008069
Numéro CAS: 618-36-0
EINECS: 210-545-8
ONU: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06026
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e5ea2077054880bc8e2c239d7ac54bece2d2ef3&vid=7e5ea2077054880bc8e2c239d7ac54bece2d2ef3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité