2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: TTC
TCIAT0520-25GEA 110 EUR InStock
TCIAT0520-25G TCIAT0520-1G
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure
Formule: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334,81 g/mol
Point de fusion: 235 °C
Numéro MDL: MFCD00011963
Numéro CAS: 298-96-4
Merck Index: 13,09815
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/59/28994759.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Absorbance min. 0.700 (10 mg/L, 243.0 to 247.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %
Sensitiveness to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité