2,2,2-Trifluoroéthylamine chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1170-25G T1170-5G
TCIAT1170-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAT1170-25G TCIAT1170-5G
2,2,2-Trifluoroéthylamine chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
2,2,2-Trifluoroéthylamine chlorhydrate
Formule: C₂H₅ClF₃N
MW: 135,52 g/mol
Point de fusion: 222…226 °C
Numéro MDL: MFCD00012875
Numéro CAS: 373-88-6
EINECS: 206-771-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d0db5735893cb3c7899f9650ddae1b3954a4be8&vid=0d0db5735893cb3c7899f9650ddae1b3954a4be8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité