EDTA sel tétrasodique dihydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
E0099-25G E0099-500G
TCIAE0099-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAE0099-25G TCIAE0099-500G
EDTA sel tétrasodique dihydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
EDTA sel tétrasodique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
MW: 416,2 g/mol
Point de fusion: 300°C
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012460
Numéro CAS: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 13,03544
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=648457ec2ece56b46f802879799d86251e150e38&vid=648457ec2ece56b46f802879799d86251e150e38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
pH 10.0 to 12.0 (5 g/L, 25 deg-C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité