Acide 2,4,6-trihydroxybenzoïque monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0601-25GEA 174 EUR InStock
TCIAP0601-25G TCIAP0601-5G
Acide 2,4,6-trihydroxybenzoïque monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2,4,6-trihydroxybenzoïque monohydraté
Formule: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188,14 g/mol
Point de fusion: 210°C
Numéro MDL: MFCD00149095
Numéro CAS: 71989-93-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/34/28991334.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 9.0 to 11.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité