3,5-Dihydroxytoluène monohydraté ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 5-Méthylrésorcinol monohydratéOrcinol monohydraté
TCIAM0426-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM0426-5G TCIAM0426-25G
3,5-Dihydroxytoluène monohydraté ≥98.0% (par GC)
3,5-Dihydroxytoluène monohydraté
Formule: C₇H₈O₂·1H₂O
MW: 142,15 g/mol
Point de fusion: 56…61 °C
Numéro MDL: MFCD00149092
Numéro CAS: 6153-39-5
Merck Index: 14,06864
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/62/28973862.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
Water 11.0 to 14.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité