N-Acétyl-L-cystéine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A0905-250G A0905-25G
TCIAA0905-250GEA 139 EUR InStock
TCIAA0905-250G TCIAA0905-25G
N-Acétyl-L-cystéine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Acetyl-L-cysteine
Formule: C₅H₉NO₃S
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106…108 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004880
Numéro CAS: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 14,00088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c915965cb9ac4879e8a5e3e1db56e9d4a957f953&vid=c915965cb9ac4879e8a5e3e1db56e9d4a957f953&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 113.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +27.0 deg (C=5, JPC Method)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité