(R)-(-)-2-Aminopropane-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A2002-25ML A2002-5ML
TCIAA2002-25MLEA 304 EUR InStock
TCIAA2002-25ML TCIAA2002-5ML
(R)-(-)-2-Aminopropane-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Formule: C₃H₉NO
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 84°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064413
Numéro CAS: 35320-23-1
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee765b13e7f7f0727dd4492f2c32616edcca70df&vid=ee765b13e7f7f0727dd4492f2c32616edcca70df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=2, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité