(S)-(+)-2-Aminobutane-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: D(+)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutan-1-ol
A0973-1ML A0973-5ML
TCIAA0973-1MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0973-1ML TCIAA0973-5ML
(S)-(+)-2-Aminobutane-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(+)-2-Aminobutane-1-ol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,947 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064418
Numéro CAS: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec8d9dea66693f185fd2eb51717b782058f8793b&vid=ec8d9dea66693f185fd2eb51717b782058f8793b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +11.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité