(S)-(+)-2-Aminopropane-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: L(+)-Alaninol, L-Alaninol, (S)-2-Aminopropan-1-ol, L(+)-2-Amino-1-propanol
A1085-1ML A1085-25ML A1085-5ML
TCIAA1085-1MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1085-1ML TCIAA1085-25ML TCIAA1085-5ML
(S)-(+)-2-Aminopropane-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(+)-2-Aminopropane-1-ol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Densité: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 83°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064412
Numéro CAS: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e48c8c68aa05e3f0bf5082d65fb35306a765752&vid=8e48c8c68aa05e3f0bf5082d65fb35306a765752&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +23.0 deg (C=2, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité