D(-)-Valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
V0012-1G V0012-25G
TCIAV0012-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAV0012-1G TCIAV0012-25G
D(-)-Valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D(-)-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86 °C
Numéro MDL: MFCD00064219
Numéro CAS: 640-68-6
EINECS: 211-368-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=694d68472bcd090d82791d226a4df621200746f0&vid=694d68472bcd090d82791d226a4df621200746f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -29.0 deg (C=8, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité