L(+)-Valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: (S)-(+)-ValineH-Val-OH
TCIAV0014-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAV0014-25G TCIAV0014-100G TCIAV0014-500G
L(+)-Valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L(+)-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point de fusion: 86 °C
Numéro MDL: MFCD00064220
Numéro CAS: 72-18-4
Merck Index: 14,09909
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/66/28997266.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité