L(+)-Norvaline ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
N0686-1G N0686-5G
TCIAN0686-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAN0686-1G TCIAN0686-5G
L(+)-Norvaline ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
L(+)-Norvaline
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101 °C
Numéro MDL: MFCD00064421
Numéro CAS: 6600-40-4
EINECS: 229-543-3
Merck Index: 14,06716
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7befc19d1651d113b2e5a4ad252c3798ea7bbc85&vid=7befc19d1651d113b2e5a4ad252c3798ea7bbc85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +26.0 deg (C=10, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité